Läs mer
Ansofaxine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Ansofaxine hydrochloride (LY03005
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ansofaxine hydrochloride |
| CAS | 916918-84-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32ClNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | LY03005 LPM570065 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (74.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (15.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(OC1=CC=C(C(C2(O)CCCCC2)CN(C)C)C=C1)C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.97 |
| Visa mer |