Läs mer
Antazoline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16438586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438586 100 mg
1 options
Produktkod. 16438586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1067
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20ClN3
Kvantitet 100 mg
Synonym Phenazoline hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.61 mM)
LEDER [H]Cl.C1(CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=NCCN1
Molekylvikt (g/mol) 301.81
Formel vikt 301.81
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation