Läs mer
Antazoline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Antazoline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antazoline hydrochloride |
| CAS | 2508-72-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Antazoline hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H19 N3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H |
| LEDER | Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)aniline;hydrochloride |
| Visa mer |