Läs mer
Antazoline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antazoline hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H |
| Formel vikt | 301.1346 |