missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Antazoline Phosphate, Mikromol™

Produktkod. 30051884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051884 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051884 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0561.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Antazoline Phosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Antazoline Phosphate
CAS 154-68-7
Analyt- eller komponentnamn Antazoline Phosphate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H19 N3 . H3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Antazoline Phosphate, 4,5-Dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-2-methanamine phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline dihydrogen phosphate, Antazoline phosphate, Antistine phosphate
InChI formel InChI=1S/C17H19N3.H3O4P/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)
LEDER OP(=O)(O)O.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
IUPAC-namn N-benzyl-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)aniline;phosphoric acid
Molekylvikt (g/mol) 363.35
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 363.1348 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.