Läs mer
Anthracen-9(10H)-ett (Anthrone), Mikromol™
Produktkod. 30051339
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051339 25 mg
1 options
Produktkod. 30051339 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0137.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Anthracen-9(10H)-ett (Anthrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Analyt- eller komponentnamn Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone, Dithranol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
LEDER O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC-namn 10H-anthracen-9-ett
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 194,0732 g/mol