Läs mer
Antracen-9,10-diboronsyra bis(pinacol)ester, 95 %
Produktkod. 15469415
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469415 5 g 5g
15459415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469415 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51921.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 863992-56-7 | C26H32B2O4 | 430,16 g/mol
Det används syntes, struktur och elektrokemi av mono- och dinukleärt osmium n,n-di- och tetrafenylbipyridyler och utökade bipyridyler. Det används också som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används syntes, struktur och elektrokemi av mono- och dinukleärt osmium n,n′ -di- och tetrafenylbipyridyler och förlängda bipyridyler. Det används också som primär och sekundär mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 863992-56-7
Molekylformel C26H32B2O4
Molekylvikt (g/mol) 430.16
MDL-nummer MFCD16294538
InChI-nyckel ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 57415691
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-[10-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)antracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 430.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.