Läs mer
Anthracene-9-boronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10676650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676650 1 g Glass bottle 1g
10260070 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10676650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432810010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 100622-34-2 | Molecular Formula: C14H11BO2 | Molecular Weight: 222.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100622-34-2
Molekylformel C14H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 222.05
MDL-nummer MFCD03425925
InChI-nyckel VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraceneboronic acid, anthracene-9-boronic acid, 9-anthracenylboronic acid, 9-anthrylboronic acid, 9-anthracene boronic acid, boronic acid, 9-anthracenyl, 9-boronoanthracene, 9-borono-anthracene, zlchem 414, pubchem7757
PubChem CID 15510213
IUPAC-namn anthracen-9-ylboronic acid
LEDER OB(O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene-9-boronic acid
Smältpunkt 215°C to 218°C
Färg Tan to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anthracene-9-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.