Läs mer
Antracen-9-karboxylsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11447956
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447956 10 g 10g
11457956 50 g 50g
11467956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14049.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Antracen-9-karboxylsyra är en Cl-transporthämmare med en måttlig till stark hämmande effekt på PKA-aktiverad hjärt-IcI.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Antracen-9-karboxylsyra är en Cl-transporthämmare med en måttlig till stark hämmande
effekt på PKA-aktiverad hjärt IcI.
Löslighet
Löslig till 10 mm i etanol och till 100 mm i DMSO. Löslig i bensen, kloroform och hydronaftalener. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 723-62-6
Molekylformel C15H10O2
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00001257
InChI-nyckel XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
IUPAC-namn antracen-9-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene-9-carboxylic acid
Smältpunkt ∼218°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1875336
Löslighetsinformation Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Formel vikt 222.24
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anthracene-9-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Anthracenecarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.