Läs mer
Antracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10785501
Encompass
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10785501 250 g Varje
11463487 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10785501 Leverantör Beckman Coulter Leverantörsnummer A51705
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Antracen används som en källa till färgämnen och är involverad i framställningen av röd färgämne alizarin. Det är en organisk halvledare som används som en scintillator för detektorer av högenergifotoner, elektroner och alfapartiklar. Den är dopad med polyvinyltoluen för att förbereda plastscintillator. Vidare används det vid framställning av antrakinon, träskyddsmedel, beläggningsmaterial och pigment. Utöver detta används det för att framställa 1-hydroxiantracen, 2-hydroxiantracen och i 9,10-dihydroxiantracen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Antracen används som en källa till färgämnen och involverat i framställningen av röd färg alizarin. Det är en organisk halvledare som används som en scintillator för detektorer av högenergifotoner, elektroner och alfapartiklar. Den är dopad med polyvinyltoluen för att förbereda plastscintillator. Vidare används det vid framställning av antrakinon, träskyddsmedel, beläggningsmaterial och pigment. Utöver detta används det för att framställa 1-hydroxiantracen, 2-hydroxiantracen och i 9,10-dihydroxiantracen.
Löslighet
Löslig i metanol, bensen, kloroform, eter, koldisulfid, koltetraklorid och toluen. Något löslig i aceton. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och hypokloriter.
Kemiska identifierare
CAS 120-12-7
Molekylformel C14H10
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00001240
InChI-nyckel MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC-namn antracen
LEDER C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene
Smältpunkt 213°C to 216°C
Kokpunkt 340°C to 342°C
Flampunkt 121°C (249°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.