Läs mer
Anthracene, 99 %
Produktkod. 10783821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783821 100 g Plastflaska 100g
10030630 5 g Glasflaska 5g
10176313 500 g Plastflaska 500g
11944451 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
13428298 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10783821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.98 SEK
    557.65 SEK / 100g
    Save 93.33 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-12-7
Molekylformel C14H10
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00001240
InChI-nyckel MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC-namn antracen
LEDER C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene
Namnnotering 99%
Smältpunkt 215,0 °C till 218,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 340,0 °C
Flampunkt 121 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 05,657
Fieser 12,290; 15,99; 16,13
Merck Index 15,674
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: 1g/67mL alkohol - 1g/70mL metanol, 1g/200mL eter - 1g/62mL bensen, 1g/85mL kloroform - 1g/31mL koldisulfid, 1g/86mL ccl4 - 1g/125mL toluen
Formel vikt 178.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anthracene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.