Läs mer
Anthracene-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anthracene D10 |
| CAS | 1719-06-8 |
| Molekylformel | C14 2H10 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuterioanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.29 |
| Formel vikt | 188.141 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |