Läs mer
Anthracene-d10, TRC
Produktkod. 30179330
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30179330 2.5 g 2.5g
30179037 100 mg -
30179063 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6784032.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1719-06-8
Molekylformel C14 2H10
Molekylvikt (g/mol) 188.29
Synonym Anthracene D10, Anthracene-d10 (7CI,8CI,9CI), Perdeuterated anthracene, Perdeuterioanthracene, Perdeuteroanthracene
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuterioanthracene
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene D10
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Formel vikt 188.141