Läs mer
Anthracene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15870751
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870751 250 g 250g
15816630 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15870751 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201090250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-12-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Specifikationer
Smältpunkt 213°C to 217°C
Densitet 1.13 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 340°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001240
Kvantitet 250 g
Synonym Anthracene, Paranaphthalene, Anthracene