Läs mer
Anthracene, TRC
Produktkod. 30004771
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004771 25 g
17935095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA67840025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-12-7
Molekylformel C14 H10
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Synonym Anthracin, Green Oil, NSC 7958, Paranaphthalene, Tetra Olive N2G
IUPAC-namn antracen
LEDER c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Formel vikt 178.0783