missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Anthragallol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anthragallol |
| CAS | 602-64-2 |
| Molekylformel | C14 H8 O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,2,3-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,3-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,3-Trihydroxyanthraquinone, Alizarine Brown HD, Anthracene Brown FD, Anthracene, Antracromo Brown D, Antragallol, C.I. 58200, Mitsui Anthracene Brown, NSC 31754 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O5/c15-9-5-8-10(14(19)13(9)18)12(17)7-4-2-1-3-6(7)11(8)16/h1-5,15,18-19H |
| LEDER | Oc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c1O |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.21 |
| Formel vikt | 256.0372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?