Läs mer
Anthralin, TRC
Produktkod. 30333995
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30333995 1 g
1 options
Produktkod. 30333995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6792001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithranol
CAS 1143-38-0
Molekylformel C14 H10 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
LEDER Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Formel vikt 226.063