missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Anthranilic-3,4,5,6-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anthranilic-3,4,5,6-d4 acid |
| CAS | 60124-83-6 |
| Molekylformel | C7 2H4 H3 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-amino-, 6-Aminobenzoic-2,3,4,5-d4 acid, 2-Aminobenzoic-3,4,5,6-d4 acid, Anthranilic acid-d4, Anthranilic acid-d4 (phenyl-d4), Anthranilic-3,4,5,6-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4 H,8H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(N)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-amino-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.16 |
| Formel vikt | 141.0728 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?