Allmän beskrivning
- Antranillinsyra är en organisk aromatisk syra som består av bensoesyra med en o-substituerad aminogrupp
- Producerad som en metabolit i L-tryptofan-kynurenin-vägen, antranilsyra finns i både möss och människor
- Estrar av antranilsyra används i parfymer, färgämnen, syntetisk smakutveckling och som fågel- och insektsmedel
- Antranilsyra har använts som en svampdödande/mögelhämmare
Användningsområden
- Antranilsyra är ett organiskt reagens som används vid framställning av färgämnen, pigment och parfymer
- Den har använts för att fluorescensmärka reducerande glykaner för analys med HPLC eller LC/MS
- Den kan användas som en fluoroforgrupp i FRET-applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anthranilic acid |
| Namnnotering | 98+% |
| CAS | 118-92-3 |
| Molekylformel | C7H7NO2 |
| Kvantitet | 500 g |
| InChI-nyckel | RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | NC1=CC=CC=C1C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-aminobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.14 |
Säkerhet och hantering
- Anthranilic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.