Läs mer
Anthranilic acid, 98+%
Produktkod. 13448298 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13448298 5 kg 5kg
10182700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 13448298 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104910051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 118-92-3 | C7;H7;NO2; | 137.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-92-3
Molekylformel C7;H7;NO2;
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthranilic acid
Smältpunkt 144.0°C to 148.0°C
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plasttrumma
Beilstein 14, 310
Merck Index 15, 417
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 5.7 g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethanol, esters, acetone, soluble in pyridine, hot chloroform, hot benzene
Densitet 1.4100 g/mL, 1.4100
Kvantitet 5 kg
Flampunkt 150°C
Formel vikt 137.14
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.