Läs mer
Anthranilic Acid, Specified Reagent for general laboratory work, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 118-92-3 |
| Smältpunkt | 144°C |
| Färg | Yellow |
| pH | 4 |
| Förpackning | Glass Jar |
| Molekylformel | C7H7NO2 |
| MDL-nummer | 7712 |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 137.14g/mol |
| Fysisk form | Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ANTHRANILIC ACID
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .