Läs mer
Anthraquinone-1-diazonium Chloride, MP Biomedicals
Produktkod. 11406655 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406655 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11406655 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520412001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthraquinone-1-diazonium Chloride
CAS 16048-40-1
Molekylformel C14H7N2O2+
Kvantitet 1 g
Synonym 1-anthracenediazonium, 9,10-dihydro-9,10-dioxo, 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracenediazonium, 1-aminoanthraquinone diazonium salt
InChI-nyckel AYWYBCRYWKVVBR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)[N+]#N
IUPAC-namn 9,10-dioxoanthracene-1-diazonium
Molekylvikt (g/mol) 235.222
PubChem CID 27658
Formel vikt 16048-40-1