Läs mer
Antrakinon-2-karboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457428 1 g 1g
15467428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60929.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117-78-2 | C15H8O4 | 252.225 g/mol
Antrakinon 2-karboxylsyra (AQ) som en ny elektronöverföringsmediator och anslutet elektronrelä för HRP. Effektiv metod för generering av väteperoxid genom aerob fotooxidation av 2-propanol med användning av antrakinon-2-karboxylsyra och molekylärt syre undersöks.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Antrakinon 2-karboxylsyra (AQ) som en ny elektronöverföringsmediator och anslutet elektronrelä för HRP. Effektiv metod för generering av väteperoxid genom aerob fotooxidation av 2-propanol med användning av antrakinon-2-karboxylsyra och molekylärt syre undersöks.
Löslighet Löslig i varm
ättiksyra (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-78-2
Molekylformel C15H8O4
Molekylvikt (g/mol) 252.225
MDL-nummer MFCD00001231
InChI-nyckel ASDLSKCKYGVMAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 2-carboxyanthraquinone, 2-anthraquinonecarboxylic acid, 2-carboxyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone-2-carboxylate, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-anthraquinone 2-carboxylic acid, .beta.-anthraquinonecarboxylic acid, anthraquinone-.beta.-carboxylic acid
PubChem CID 67030
IUPAC-namn 9,10-dioxoantracen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthraquinone-2-carboxylic acid
Smältpunkt 287°C to 289°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in hot Acetic acid(almost transparency).
Formel vikt 252.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.