Läs mer
Anthrakinon, 98 %
Produktkod. 10711734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10711734 50 g Plastflaska 50g
10644752 250 g Plastflaska 250g
10316170 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10711734 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104930500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 84-65-1 | C14H8O2 | 208,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-65-1
Molekylformel C14H8O2
Molekylvikt (g/mol) 208.22
MDL-nummer MFCD00001188
InChI-nyckel RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Anthraquinone
Smältpunkt 283,0 °C till 288,0 °C
Färg Grön-gul till solbränna
Kokpunkt 379,0 °C till 381,0 °C
Flampunkt 185 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Merck Index 15, 679
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig 0,44g/100g i alkohol (25 °C), 2,25 tum, kokande alkohol; 0,11g/100g i eter (25 °C); 0,61g/100g i kloroform (20 °C); 0,26g/100g i, bensen (20 °C); 0,30g/100g i toluen (25°
IUPAC-namn 9,10-dihydroantracen-9,10-dion
Formel vikt 208.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthraquinone
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Anthraquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.