Läs mer
Anthraquinone-d8, CDN
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Anthraquinone-D8 |
| CAS | 10439-39-1 |
| Molekylformel | C14 2H8 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3C(=O)c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.26 |
| Formel vikt | 216.1026 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |