Läs mer
Antrakinon-D8, TRC
Produktkod. 30334437
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30334437 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30334437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA67924710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthraquinone-D8
CAS 10439-39-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H8 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Anthraquinone D8, Anthraquinone-d8 (7CI,8CI), 1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterioanthracene-9,10-dione, 9,10-Anthraquinone-d8, 9,10-Anthracenedione-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
InChI formel InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8-oktadeuterioanthracen-9,10-dione
Molekylvikt (g/mol) 216.26
Formel vikt 216.1026