Läs mer
Antrakinon, Mikromol™
Beskrivning
Anthraquinon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anthraquinone |
| CAS | 84-65-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Anthraquinone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H8 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 9,10-Anthracenedione, Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H |
| LEDER | O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | antracen-9,10-dione |
| Visa mer |