Läs mer
Anthraquinone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15848290
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15848290 500 g 500g
15838290 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15848290 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8004650500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-65-1
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Specifikationer
Densitet 1.26 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00001188
Kvantitet 500 g
Synonym Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione, Anthraquinone