Läs mer
Anthraquinon, TRC
Produktkod. 30134951
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134951 500 g
30136801 250 g
17939339 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA679245500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-65-1
Molekylformel C14 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Synonym Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
IUPAC-namn antracen-9,10-dione
LEDER O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthraquinone
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formel vikt 208.0524