Läs mer
Anthrone (~90%), TRC
Produktkod. 30345036
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30345036 100 g
1 options
Produktkod. 30345036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA679600100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Molekylformel C14 H10 O
Kvantitet 100 g
Synonym Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
LEDER O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC-namn 10H-anthracen-9-ett
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.0732