Läs mer
Anthrone, 95 %, ren
Produktkod. 15264724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15264724 500 g Glasflaska 500g
15244724 25 g Glasflaska 25g
15254724 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15264724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401365000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-44-8
Molekylformel C14H10O
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00001187
InChI-nyckel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC-namn 10H-antracen-9-on
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthrone
Smältpunkt 152,0 °C till 157,0 °C
Kokpunkt 721,0 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 07,473
Merck Index 15,682
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i het naoh-lösning, kons. svavelsyra, löslig i alkohol, bensen, aceton, löslig i de flesta organiska lösningsmedel utan, fluorescens
Formel vikt 194.23
Procent renhet 95%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.