Läs mer
Anthrone, 95 %
Produktkod. 11449416
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449416 500 g 500g
11429416 25 g 25g
11439416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19118.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194,23 g/mol
Det hittar sina tillämpningar i organisk syntes. Det används för en populär cellulosaanalys och för kolorometrisk bestämning av kolhydrater i kroppsvätskor och av animalisk stärkelse i levervävnad. Antronerna används i apotek som laxermedel. De stimulerar rörelsen i tjocktarmen och är ansvariga för mindre vattenreabsorption. De får endast användas under en kort tid, eftersom långvarig användning kan leda till förlust av elektrolyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den hittar sina tillämpningar i organisk syntes. Det används för en populär cellulosaanalys och för kolorometrisk bestämning av kolhydrater i kroppsvätskor och av animalisk stärkelse i levervävnad. Antronerna används i apotek som laxermedel. De stimulerar rörelsen i tjocktarmen och är ansvariga för mindre vattenreabsorption. De får endast användas under en kort tid, eftersom långvarig användning kan leda till förlust av elektrolyter.
Löslighet
Löslig i alkohol, bensen och heta NaOH-lösningar. Olöslig i vatten
. Anmärkningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-44-8
Molekylformel C14H10O
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00001187
InChI-nyckel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthrone
Namnnotering 98%
Smältpunkt 153 °C till 160 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1910173
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,691
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen och heta NaOH-lösningar; Olöslig i vatten
IUPAC-namn 9,10-dihydroantracen-9-on
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.