Läs mer
Anthrone, ACS
Produktkod. 11367338
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367338 25 g 25g
11357338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030739.14
 Begränsad artikel
I lager
Används för bestämning av kolhydrater | CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194,23 g/mol
Används för bestämning av kolhydrater Anthrone används för bestämning av kolhydrater. Det används som ett allmänt reagens vid kolorimetrisk bestämning av kolhydrater i jäst och växtextrakt. Det är involverat i organisk syntes. Det används för bestämning av socker i kroppsvätskor. Den finner applicering som ett laxermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-44-8
Molekylformel C14H10O
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00001187
InChI-nyckel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC-namn 10H-antracen-9-on
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthrone
Smältpunkt 155 °C till 158 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1910173
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,691
Löslighetsinformation Löslig i aceton, het bensen, koncentrerad svavelsyra, varmutspädd alkali och de flesta organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 194.23
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anthrone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.