Läs mer
Anthrone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10670311 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10670311 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10670311 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7760/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 90-44-8
Smältpunkt 152°C
Färg Yellow
Kokpunkt 721°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C14H10O
MDL-nummer 1187
Kvantitet 25 g
Formel vikt 194.23g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anthrone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.