Läs mer
Anthrone, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467780 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467780 10 g 10g
11477780 25 g 25g
11487780 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467780 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210069110
Kemiska identifierare
CAS 90-44-8
Molekylformel C14H10O
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00001187
InChI-nyckel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-10-dihydro-9-oxoanthracene, 9(10H)-Anthracenone
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC-namn 9,10-dihydroantracen-9-on
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthrone
Formel vikt 194.22
Färg Gult
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver