Läs mer
Anthrone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898540
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898540 25 g 25g
15808550 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15898540 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8014610025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-44-8
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Specifikationer
Smältpunkt 151°C to 156°C
MDL-nummer MFCD00001187
Kvantitet 25 g
Synonym Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene, Anthrone