Läs mer
Anthrose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anthrose |
| CAS | 769959-88-8 |
| Molekylformel | C12 H23 N O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO6/c1-6-8(13-7(14)5-12(2,3)17)9(15)10(18-4)11(16)19-6/h6,8-11,15-17H,5H2,1-4H3,(H,13,14)/t6-,8-,9+,10-,11-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1[C@H](O)O[C@H](C)[C@@H](NC(=O)CC(C)(C)O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3S,4S,5R,6R)-4,6-dihydroxy-5-methoxy-2-methyloxan-3-yl]-3-hydroxy-3-methylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.31 |
| Formel vikt | 277.1525 |