Läs mer
anti-Actin, Clone: C4, MP Biomedicals
Brand:  MP Biomedicals 08691001
Produktkod. 11489335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5115.00 SEK
    4596.16 SEK / 0.10ml
    Spara 518.84 SEK
    10% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: C4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Actin
C4
Mouse
Primary
Liquid
Monoclonal
Unconjugated
0.1 mL
Human
IgG1