missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AF4/FMR2 family, member 4, Mouse, Clone: 2E12, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant AFF4.
Brand: Abnova H00027125-M01.100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Sequence: MNREDRNVLRMKERERRNQEIQQGEDAFPPSSPLFAEPYKVTSKEDKLSSRIQSMLGNYDEMKDFIGDRSIPKLVAIPKPTVPPSADEKSNPNFFEQRHGGSHQSSKWSpecifikationer
| AF4/FMR2 family, member 4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_014423 | |
| AFF4 | |
| AFF4 (NP_055238, 1 a.a. ∼ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Transcription Regulation | |
| 27125 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| 2E12 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant AFF4. | |
| AFF4 | |
| AF5Q31/MCEF/MGC75036 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering