Learn More
anti-AK1 Ab-5 Matched Antibody Pair, Abnova™
Marque:  Abnova H00000203-AP15.1Set
Code produit. 16131704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10915.00 SEK
    9539.21 SEK / 1 uppsättning
    Save 1375.79 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Includes: Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-AK1 (100μg); Detection antibody: mouse monoclonal anti-AK1, IgG1 Kappa (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Host Species: Rabbit, Mouse
Isotype: IgG, IgG1, κ
Cross Reactivity: Human
ELISA Pair
Spécification
Spécification
AK1
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human AK1.
AK1
Affinity Purified
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-AK1 (100 μg) 2. Detection antibody: mouse monoclonal anti-AK1, IgG1 Kappa (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
ELISA
Unconjugated
AK1
Mouse, Rabbit
1 Set
203
Human
IgG, IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis