Läs mer
anti-AKR1C1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16034468
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16034468 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16034468 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00001645PW1.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-AKR1C1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-AKR1C1 (50μg)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen AKR1C1
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen AKR1C1
Gene Alias 2-ALPHA-HSD/20-ALPHA-HSD/C9/DD1/DDH/DDH1/H-37/HAKRC/MBAB/MGC8954
Gensymboler AKR1C1
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1645
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-AKR1C1 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-AKR1C1 (50 ug)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only