Läs mer
APLN, Human, Matched Antibody Pair (AP46), Abnova™
To detect and quantify protein level of human
Brand:  Abnova H00008862-AP46.1Set
Produktkod. 16112924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10915.00 SEK
    9539.21 SEK / 1 uppsättning
    Spara 1375.79 SEK
    12% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller: Capture antibody: mouse monoclonal anti-APLN, IgG2a Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-APLN, IgG1 Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Specifikationer
APLN
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human APLN.
XNPEP2
Mouse
RUO
8862
Human
Liquid
ELISA
Biotin
APLN
APLN
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-APLN, IgG2a Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-APLN, IgG1 Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only