missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

anti-ARMC6, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™

Produktkod. 16103804
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16103804 1 Set 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16103804 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00093436PW1.1Set

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-ARMC6 (300μg), Antibody pair for WB: mouse monoclonal anti-ARMC6 (50μg)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Specifikationer

Antigen ARMC6
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen ARMC6
Gene Alias MGC19595/R30923_1
Gensymboler ARMC6
Värd art Mouse
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93436
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-ARMC6 (300 ug) 2. Antibody pair for WB: mouse monoclonal anti-ARMC6 (50 ug)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.