Läs mer
Chemsplash Antibakteriella och matsäkra våtservetter
Beskrivning
Matsäker yttorka
- Anti-bakteriell, anti-svamp
- Dödar inkapslade virus, inklusive Coronavirus, E.Coli, MRSA och mer
- PCS-nummer: 101013
- Torkstorlek: 20 x 25 cm
Beskrivning: Food Safe Surface Wipe är designad för att ge effektiv rengöring och sanering för livsmedelssäkra ytor. Testade enligt EN14476 (virusdödande aktivitet), EN 1650:2019 (jästdödande och svampdödande aktivitet) och EN 1276 (bakteriedödande aktivitet av kemiska desinfektionsmedel), har dessa våtservetter visat sig döda ett brett spektrum av skadliga patogener, inklusive höljevirus som Coronavirus, E.Coli och mer. De erbjuder en bekväm, pålitlig lösning för att upprätthålla hygieniska miljöer i matberedningsområden.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antibakteriell torka |
| Längd (engelska) | 25 cm |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Bredd (engelska) | 20 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 25 x 25 cm |
| För användning med (applikation) | Yttorkning |
| Visa mer |