missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
anti-Btk (pY223)/Itk (pY180), Clone: N35-86; BD
Brand: BD Biosciences 562753
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: N35-86
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity Species: Hu, Ms, Rt
Immunogen: Phosphorylated Human BTK Peptide
Intracellular Staining
Specifikationer
| Btk (pY223)/Itk (pY180) | |
| N35-86 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Phosphorylated Human BTK Peptide | |
| 50 Tests | |
| Primary |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering