Läs mer
Anti-stötgranulat, extra rent, smält aluminiumoxid, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10395450 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10395450 250 g 250g
10690311 1 kg 1kg
10283320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10395450 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7770/50
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Tillsatt till vätska för att få dem att koka lugnare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anti-stötande granulat
Material Smält aluminiumoxid
Kvantitet 250 g