Läs mer
MedChemExpress Anti-c-Myc Magnetic Beads
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Stored at 4°C, and is stable for up to 2 years. Do not centrifuge, dry or freeze the magnetic beads. |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 5 mL |
| Mål | VD/VDR |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur