Läs mer
anti-C1QA Matched Antibody Pair, Abnova™
Marke:  Abnova H00000712-AP21.1Set
Artikelnummer. 16111804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10915.00 SEK
    9539.21 SEK / 1 uppsättning
    Save 1375.79 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beinhaltet: Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-C1QA (100μg); Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-C1QA, (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human C1QA
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair (Recombinant Protein)
Spezifikation
Spezifikation
C1QA
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human C1QA.
C1QA
Affinity Purified
RUO
712
Human
ELISA
Unconjugated
C1QA
Mouse, Rabbit
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-C1QA (100 μg) 2. Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-C1QA (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt