Läs mer
anti-CACYBP, SIAH1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16141514
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16141514 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16141514 Leverantör Abnova Leverantörsnummer DI0620.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Innehåller
CACYBP rabbit purified polyclonal antibody (20μg); SIAH1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Specifikationer
Antigen CACYBP
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen CACYBP
Gene Alias GIG5/MGC87971/PNAS-107/RP1-102G20.6/S100A6BP/SIP
Gensymboler CACYBP
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27101/6477
Inkluderar Antibody pair set content: 1. CACYBP rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. SIAH1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp CACYBP & SIAH1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified