missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Canine Heartworm Monoclonal Antibody (A60Q)

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA518177
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
This antibody does not react with uninfected canine serum. Purity is >90%. Recommended pairs for ELISA: MA5-18178 (capture) and MA5-18177 (conjugated, detection).
Canine heartworm is a common parasite of dogs worldwide. Heartworm occurs in about 30 other species as well but rarely affects humans. The infection is commonly transmitted by mosquitoes. Adult heartworms can grow to be up to 10 inches in length and can live for 5-7 years in dogs affecting the heart and lungs.
Specifikationer
| Canine Heartworm | |
| Monoclonal | |
| 100 μg/mL | |
| PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Nematode | |
| Antibody | |
| IgG3 |
| ELISA, Immunocytochemistry | |
| A60Q | |
| Unconjugated | |
| Dirofilaria; dirofilariasis; Filaria | |
| Canine Heartworm native protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| 4°C | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering